Documenti fondamentali
606375
Sigma-Aldrich
Iodoform-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinonimo/i:
Triiodomethane-13C
About This Item
Formula condensata:
13CHI3
Peso molecolare:
394.72
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
118-121 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
I[13CH](I)I
InChI
1S/CHI3/c2-1(3)4/h1H/i1+1
OKJPEAGHQZHRQV-OUBTZVSYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)