Documenti
612383
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate-1-d1
98 atom % D
Sinonimo/i:
Dodecyl sulfate-1-d1 sodium salt, SDS-1-d1
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)10CDHOSO3Na
Peso molecolare:
289.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Forma fisica
solid
Punto di fusione
204-207 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[Na+].[2H]C(CCCCCCCCCCC)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1/i12D;
DBMJMQXJHONAFJ-MLIRVPSASA-M
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 2