Documenti fondamentali
604542
Sigma-Aldrich
Dicyanodiamide-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
H2N13C(=NH)NH13CN
Peso molecolare:
86.07
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
N[13C](=N)N[13C]#N
InChI
1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)/i1+1,2+1
QGBSISYHAICWAH-ZDOIIHCHSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)