Documenti fondamentali
607592
Sigma-Aldrich
Cyanamide-13C,15N2 solution
50 wt. % in H2O, 99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Formula condensata:
H215N13C15N
Peso molecolare:
45.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Concentrazione
50 wt. % in H2O
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[15NH2][13C]#[15N]
InChI
1S/CH2N2/c2-1-3/h2H2/i1+1,2+1,3+1
XZMCDFZZKTWFGF-VMIGTVKRSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)