Documenti fondamentali
607495
Sigma-Aldrich
Formamide-15N,d2
98 atom % 15N, 98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
HCO15ND2
Peso molecolare:
48.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % 15N
98 atom % D
P. ebollizione
210 °C (lit.)
Punto di fusione
2-3 °C (lit.)
Densità
1.208 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]N([2H])C=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i/hD2
ZHNUHDYFZUAESO-ZSJDYOACSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)