Documenti fondamentali
485683
Sigma-Aldrich
Formamide-d3
98 atom % D
Scegli un formato
5 G
CHF 1’380.00
CHF 1’380.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 1’380.00
About This Item
Formula condensata:
DCOND2
Numero CAS:
Peso molecolare:
48.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 1’380.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.447 (lit.)
P. ebollizione
210 °C (lit.)
Punto di fusione
2-3 °C (lit.)
Densità
1.209 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]N([2H])C([2H])=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i1D/hD2
ZHNUHDYFZUAESO-AYQNKDEESA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
309.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
154 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)