Documenti
606669
Sigma-Aldrich
Toluene-4-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Methylbenzene-4-13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC6H8
Numero CAS:
Peso molecolare:
93.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
P. eboll.
110 °C (lit.)
Punto di fusione
-93 °C (lit.)
Densità
0.874 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
Cc1cc[13cH]cc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i2+1
YXFVVABEGXRONW-VQEHIDDOSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C