Documenti
603694
Sigma-Aldrich
Cyclohexyl-13C6-amine
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
13C6H11NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
P. eboll.
134 °C
Punto di fusione
-17 °C
Densità
0.8665 g/mL
0.919 g/mL
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
N[13CH]1[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]1
InChI
1S/C6H13N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,7H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
PAFZNILMFXTMIY-IDEBNGHGSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
28 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Aniline ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
242284
Aniline
1-esanolo anhydrous, ≥99%
Sigma-Aldrich
471402
1-esanolo
Aniline analytical standard
Supelco
51788
Aniline
Benzoic acid ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
242381
Benzoic acid