Documenti fondamentali
490172
Sigma-Aldrich
L-Valine-15N
98 atom % 15N
Sinonimo/i:
(S)-α-Aminoisovaleric acid-15N, L-2-Amino-3-methylbutanoic acid-15N, 15N Labeled L-valine
Scegli un formato
500 MG
CHF 353.00
CHF 353.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 353.00
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH(15NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 353.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D +26.6°, c = 1 in 5 M HCl
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
295-300 °C (subl.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CC(C)[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i6+1
KZSNJWFQEVHDMF-JGTYJTGKSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Nadejda Bozadjieva Kramer et al.
Cell reports, 33(2), 108239-108239 (2020-10-15)
Elevated levels of branched-chain amino acids (BCAAs) and their metabolites are strongly positively associated with obesity, insulin resistance, and type 2 diabetes. Bariatric surgery is among the best treatments for weight loss and associated morbidities. Clinical studies have reported that