Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
1.00867
Supelco
Diisopropyl ether
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
2,2′-Oxybis[propane], 2,2-Propoxypropane, Isopropyl ether
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHOCH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.17
Beilstein:
1731256
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
203-560-6
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
ACS reagent
for analytical purposes
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
120 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
827 °F
Potenza
5880 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
contiene
~10 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) as stabilizer
Limite di esplosione
1-21 %, 100 °F
dilution
(for analytical testing)
Impurezze
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Titrable acid
≤0.001% Peroxide (as H2O2)
Residuo dopo evaporazione
≤0.005%
Colore
clearAPHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.367 (lit.)
pH
7 (20 °C)
P. ebollizione
68-69 °C (lit.)
Punto di fusione
−85 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -28 °C
Densità
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Stringa SMILE
CC(C)OC(C)C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Linkage
Discover EMSURE - to be more than sure!
Altre note
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-20.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-29 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Etanolo dried (max. 0.01% H2O)
Supelco
1.00990
Etanolo
1-Octanol for synthesis
Sigma-Aldrich
8.20931
1-Octanol
Dietiletere for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00921
Dietiletere
Dimetil solfossido for headspace gas chromatography SupraSolv®
Supelco
1.01900
Dimetil solfossido