Documenti fondamentali
606502
Sigma-Aldrich
Glyphosate-2-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
N-(Phosphonomethyl)glycine-2-13C
Scegli un formato
100 MG
CHF 1’440.00
CHF 1’440.00
Spedizione prevista il28 marzo 2025
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 1’440.00
About This Item
Formula condensata:
HO2C13CH2NHCH2PO(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
77101502
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 1’440.00
Spedizione prevista il28 marzo 2025
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Punto di fusione
230 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
agriculture
environmental
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
OC(=O)[13CH2]NCP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/i1+1
XDDAORKBJWWYJS-OUBTZVSYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Valerio Matozzo et al.
Fish & shellfish immunology, 83, 321-329 (2018-09-16)
The effects of the breakdown products of herbicides on aquatic species are largely unknown. In a recent study, we evaluated the effects of glyphosate on the mussel Mytilus galloprovincialis. This study was designed to evaluate for the first time the