Documenti fondamentali
929565
Sigma-Aldrich
Glyphosate-1,2-13C2,15N
≥98 atom %, ≥95% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C2CH815NO5P
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.13
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Purezza isotopica
≥98 atom %
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Spostamento di massa
M+3
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)