Documenti fondamentali
606278
Sigma-Aldrich
Phenol-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Scegli un formato
250 MG
CHF 1’140.00
CHF 1’140.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 1’140.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC5H6O
Peso molecolare:
95.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 1’140.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
P. ebollizione
182 °C (lit.)
Punto di fusione
40-42 °C (lit.)
Densità
1.082 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[13c]1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i6+1
ISWSIDIOOBJBQZ-PTQBSOBMSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Fenolo for molecular biology
Sigma-Aldrich
P1037
Fenolo