605913
Tamoxifen-(N,N-dimethyl-13C2)
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
trans-2-[4-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N,N-dimethyl-13C2-ethylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Forma fisica
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
CC\C(c1ccccc1)=C(\c2ccccc2)c3ccc(OCCN([13CH3])[13CH3])cc3
InChI
1S/C26H29NO/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25+/i2+1,3+1
NKANXQFJJICGDU-BXFRYJDKSA-N
WGK 3