Documenti
663999
Sigma-Aldrich
Lactulose-13C12
98 atom % 13C, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-fructofuranose-13C6
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C12H22O11
Peso molecolare:
354.21
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 13C
Saggio
≥98% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
~169 °C (dec.)
Spostamento di massa
M+12
Stringa SMILE
O[13CH2][13C@H]1O[13C@@H](O[13C@@H]2[13C@@H]([13CH2]O)O[13C@@](O)([13CH2]O)[13C@H]2O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)7(17)8(18)11(21-4)22-9-5(2-14)23-12(20,3-15)10(9)19/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12+/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1
JCQLYHFGKNRPGE-NXBZUCECSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Lactulose United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1356803
Lactulose
Lactulose European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
L0130000
Lactulose
Lactulose Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1608
Lactulose
D-mannitolo British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP1007
D-mannitolo
Sucralosio ≥98.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
69293
Sucralosio
β-Lactose ≤30% α-anomer basis, ≥99% total lactose basis
Sigma-Aldrich
L3750
β-Lactose
D-mannitolo BioXtra, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
M9546
D-mannitolo
D-mannitolo ≥98% (GC)
Sigma-Aldrich
M4125
D-mannitolo