Documenti fondamentali
605174
Sigma-Aldrich
L-Serine-2,3-13C2
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Formula condensata:
HO13CH213CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
107.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Attività ottica
[α]25/D +14.6°, c = 2 in 1 M HCl
Punto di fusione
222 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
N[13C@@H]([13CH2]O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1
MTCFGRXMJLQNBG-GSPFBODJSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)