Documenti
8.06754
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-pyridinecarboxylate
for synthesis
Sinonimo/i:
Ethyl 3-pyridinecarboxylate, Ethyl nicotinate, 3-Pyridinecarboxylic acid ethyl ester, Nicotinic acid ethyl ester
About This Item
Formula condensata:
3-(C2H5OOC)C5H4N
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
210-370-7
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Potenza
>2005 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. eboll.
222-224 °C/1013 mbar
Punto di fusione
8-9 °C
Temp. transizione
flash point 93 °C
Densità
1.11 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H9NO2/c1-2-11-8(10)7-4-3-5-9-6-7/h3-6H,2H2,1H3
XBLVHTDFJBKJLG-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.106 - 1.108
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C - closed cup