Documenti
604720
Sigma-Aldrich
L-Serine-3-13C
≥99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Formula condensata:
HO13CH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]25/D +14.6°, c = 2 in 1 M HCl
Punto di fusione
222 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
N[C@@H]([13CH2]O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i1+1
MTCFGRXMJLQNBG-IJGDANSWSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10