Documenti fondamentali
603929
Sigma-Aldrich
Sodium butyrate-1,2-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Butyric acid-1,2-13C2 sodium salt
About This Item
Formula condensata:
CH3CH213CH213CO2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
Punto di fusione
250-253 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[Na+].CC[13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i3+1,4+1;
MFBOGIVSZKQAPD-ZPGUIXIESA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)