Documenti fondamentali
588547
Sigma-Aldrich
Butyric acid-2-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Butanoic acid-2-13C
About This Item
Formula condensata:
CH3CH213CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
89.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
162 °C (lit.)
Punto di fusione
-6--3 °C (lit.)
Densità
0.975 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CC[13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i3+1
FERIUCNNQQJTOY-LBPDFUHNSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)