Documenti fondamentali
597813
Sigma-Aldrich
4,7-Dichloroisatin
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H3Cl2NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
250-252 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc(Cl)c2C(=O)C(=O)Nc12
InChI
1S/C8H3Cl2NO2/c9-3-1-2-4(10)6-5(3)7(12)8(13)11-6/h1-2H,(H,11,12,13)
NUXYYWOWNFEMNH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)