Documenti fondamentali
597147
Sigma-Aldrich
6-Bromo-1-indanone
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7BrO
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
111-115 °C (lit.)
Stringa SMILE
Brc1ccc2CCC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H7BrO/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)8(6)5-7/h1,3,5H,2,4H2
SEQHEDQNODAFIU-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)