185663
5-Fluoro-1-indanone
99%
Saggio
99%
Stato
solid
P. ebollizione
113-114 °C (lit.)
Punto di fusione
38-40 °C (lit.)
Densità
1.216 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
ketone
Stringa SMILE
Fc1ccc2C(=O)CCc2c1
InChI
1S/C9H7FO/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(8)11/h2-3,5H,1,4H2
WVPPBVAMKNQXJA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?