Documenti
736937
Sigma-Aldrich
4-Bromo-7-methoxy-1-indanone
97%
Sinonimo/i:
4-Bromo-7-methoxyindanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9BrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
134-138 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(Br)c2CCC(=O)c12
InChI
1S/C10H9BrO2/c1-13-9-5-3-7(11)6-2-4-8(12)10(6)9/h3,5H,2,4H2,1H3
OJDMKCLDADYDRL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3