Documenti fondamentali
591777
Sigma-Aldrich
4-(4-Bromophenyl)morpholine
97%
Sinonimo/i:
N-(4-Bromophenyl)morpholine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12BrNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
114-118 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ether
Stringa SMILE
Brc1ccc(cc1)N2CCOCC2
InChI
1S/C10H12BrNO/c11-9-1-3-10(4-2-9)12-5-7-13-8-6-12/h1-4H,5-8H2
UJTKZWNRUPTHSB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)