Documenti fondamentali
595446
Sigma-Aldrich
4,6-Dichloro-5-methylpyrimidine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4Cl2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
56-60 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Cc1c(Cl)ncnc1Cl
InChI
1S/C5H4Cl2N2/c1-3-4(6)8-2-9-5(3)7/h2H,1H3
NUEYDUKUIXVKNB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)