Documenti fondamentali
594253
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(OCH3)B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Punto di fusione
117-122 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cccc(B(O)O)c1F
InChI
1S/C7H8BFO3/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
JCKZNMSBFBPDPM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Regioselective Suzuki coupling
  • Preparation of inhibitors of 17β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1
  • Preparation of boronic esters
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)