Documenti fondamentali
540277
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromobenzotrifluoride
98%
Scegli un formato
5 G
CHF 53.70
CHF 53.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 53.70
About This Item
Formula condensata:
C6H3(Br)2CF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
303.90
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 53.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
49-51 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cc(Br)ccc1Br
InChI
1S/C7H3Br2F3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10,11)12/h1-3H
VWKFJAOCLPPQGR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
2,5-Dibromobenzotrifluoride is a halogenated hydrocarbon.
Applicazioni
2,5-Dibromobenzotrifluoride (1,4-Dibromo-2-(trifluoromethyl)benzene) may be used to synthesize 4-bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde[1] and functionalized alkynyl-substituted (trifluoromethyl)benzenes.[1]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Highly efficient triarylene conjugated dyes for sensitized solar cells.
Chang YJ and Chow TJ.
Journal of Materials Chemistry, 21(26), 9523-9531 (2011)
Site-Selective Sonogashira Reactions of 1, 4-Dibromo-2-(trifluoromethyl) benzene: Synthesis and Properties of Fluorinated Alkynylbenzenes.
Reimann S, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 36, 8115-8134 (2013)