Documenti fondamentali
593990
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N2,d8 sulfate
99 atom % 15N, 98 atom % D
Scegli un formato
1 G
CHF 1’350.00
CHF 1’350.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 1’350.00
About This Item
Formula condensata:
(15ND4)2SO4
Peso molecolare:
142.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142200
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 1’350.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 15N
98 atom % D
Livello qualitativo
Stato
solid
tecniche
protein expression: suitable
Punto di fusione
>280 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+10
Stringa SMILE
[2H][15N+]([2H])([2H])[2H].[2H][15N+]([2H])([2H])[2H].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+1;/hD8
BFNBIHQBYMNNAN-HESUPHTJSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)