Documenti fondamentali
487953
Sigma-Aldrich
Ammonia-15N
10 atom % 15N
About This Item
Formula condensata:
15NH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
18.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142200
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Densità del vapore
0.6 (vs air)
Purezza isotopica
10 atom % 15N
Saggio
99% (CP)
PM
17.13 by atom % calculation (10 atom % 15N)
P. ebollizione
−33 °C (lit.)
Punto di fusione
−78 °C (lit.)
Densità
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[15NH3]
InChI
1S/H3N/h1H3/i1+1
QGZKDVFQNNGYKY-OUBTZVSYSA-N
Confezionamento
10 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with stainless steel CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 114 psig for 10 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Prodotti consigliati
Stainless steel control valves Z146951, Z187224 or either of stainless steel regulators Z148504 and Z148512 and a "T"-purge valve Z151661 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Valvola di spurgo
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger-Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 2 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
269.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
132 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Ammonia anhydrous, ≥99.98%
Sigma-Aldrich
294993
Ammonia
Nitrogen-15N2 98 atom % 15N
Sigma-Aldrich
364584
Nitrogen-15N2
Ammonia puriss., anhydrous, ≥99.95%
Sigma-Aldrich
09682
Ammonia