Documenti fondamentali
488089
Sigma-Aldrich
Ammonio-15N2 solfato
5 atom % 15N
Sinonimo/i:
Solfato di ammonio 15N marcato, Diazonio-15N2 solfato
Scegli un formato
250 G
CHF 1’250.00
CHF 1’250.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
CHF 1’250.00
About This Item
Formula condensata:
(15NH4)2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352102
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 1’250.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
5 atom % 15N
Livello qualitativo
PM
132.24 by atom % calculation (5 atom % 15N)
Punto di fusione
>280 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
agriculture
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[15NH3].[15NH3].OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+1;
BFNBIHQBYMNNAN-ISOLYIDJSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)