592862
3-Chloro-benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
268-272 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1sc2ccccc2c1Cl
InChI
1S/C9H5ClO2S/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)13-8(7)9(11)12/h1-4H,(H,11,12)
HJTMIYKPPPYDRJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- 5-(3-chlorobenzo[b]thiophen-2-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine via condensation with thiosemicarbazide in the presence of POCl3
- 2-benzo[b]thiophen-2-yl-6-methylbenzo[d][1;3]oxazi-4-one via reaction with 2-amino-5-methyl-benzoic acid in the presence of carbonyl diimidazole
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3