Documenti fondamentali
590827
Sigma-Aldrich
3-Phenoxyphenylacetic acid
98%
About This Item
Formula condensata:
C6H5OC6H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
88-91 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
phenoxy
Stringa SMILE
OC(=O)Cc1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C14H12O3/c15-14(16)10-11-5-4-8-13(9-11)17-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10H2,(H,15,16)
LEMRHTTWKDVQEI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)