Documenti
754595
Sigma-Aldrich
2-Bromopyrazine
97%
Sinonimo/i:
Bromopyrazine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H3BrN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.580
Densità
1.757 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Brc1cnccn1
InChI
1S/C4H3BrN2/c5-4-3-6-1-2-7-4/h1-3H
WGFCNCNTGOFBBF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
198.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
92.2 °C