246352
Methyl carbamate
98%
Sinonimo/i:
Urethylane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
crystals
P. eboll.
176-177 °C (lit.)
Punto di fusione
56-58 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: freely soluble(lit.)
water: freely soluble(lit.)
Stringa SMILE
COC(N)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c1-5-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
GTCAXTIRRLKXRU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges