Documenti fondamentali
588741
Sigma-Aldrich
4-Amino-TEMPO-piperidinyl-d17
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d17-1-oxyl, Tempamine-d17
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9D17H2N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥98% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
38-41 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+17
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C1(N([O])C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])(N)C1([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H19N2O/c1-8(2)5-7(10)6-9(3,4)11(8)12/h7H,5-6,10H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D
XUXUHDYTLNCYQQ-DEMDKEALSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)