Documenti fondamentali
709611
Sigma-Aldrich
3,3′,5-Triiodothyronine-(tyrosine phenyl-13C6) hydrochloride
99 atom % 13C, 95% (CP)
Sinonimo/i:
L-Liothyronine13C6 hydrochloride, T3-13C6 hydrochloride
Scegli un formato
1 MG
CHF 1’540.00
5 MG
CHF 6’070.00
CHF 1’540.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 1’540.00
5 MG
CHF 6’070.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6C9H12I3NO4 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
693.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142200
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 1’540.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
95% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.N[C@@H](C[13c]1[13cH][13c](I)[13c](Oc2ccc(O)c(I)c2)[13c](I)[13cH]1)C(O)=O
InChI
1S/C15H12I3NO4.ClH/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22;/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22);1H/t12-;/m0./s1/i3+1,4+1,7+1,10+1,11+1,14+1;
HFEMPWKWYHWPQX-JHEBROADSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)