Documenti fondamentali
PHL89591
Caffeina
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
1,3,7-trimetilxantina
Scegli un formato
100 MG
CHF 279.00
CHF 279.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 279.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.19
Beilstein:
17705
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 279.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Punto di fusione
234-236.5 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Caffeina meets USP testing specifications, anhydrous
Sigma-Aldrich
C7731
Caffeina
Caffeina anhydrous, 99%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W222402
Caffeina
Caffeina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1085003
Caffeina
Caffeina traceable to primary standards (LGC)
Supelco
75035
Caffeina
Caffeina Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1095
Caffeina
Caffeine solution analytical standard, 1.0 mg/mL in methanol
Supelco
C6035
Caffeine solution
Caffeine Trimethylated xanthine that acts as a potent central nervous system stimulant.
Sigma-Aldrich
205548
Caffeine