Documenti fondamentali
588571
Sigma-Aldrich
Butyric-3,3,4,4,4-d5 acid sodium salt
98 atom % (D)
Sinonimo/i:
Sodium butyrate-3,3,4,4,4-d5
About This Item
Formula condensata:
CD3CD2CH2COONa
Peso molecolare:
115.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % (D)
Stato
solid
PM
115.02 by atom % calculation
Punto di fusione
250-253 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+5
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i1D3,2D2
FERIUCNNQQJTOY-ZBJDZAJPSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)