Documenti fondamentali
707228
Sigma-Aldrich
Melamine-13C3
99 atom % 13C, 95% (CP)
Sinonimo/i:
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine-13C3
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3H6N6
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.10
Beilstein:
11316300
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
95% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
>300 °C
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
N[13c]1n[13c](N)n[13c](N)n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1
JDSHMPZPIAZGSV-VMIGTVKRSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Urinary tract
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
572.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
300 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)