200565
Polystyrene-block-poly(ethylene-ran-butylene)-block-polystyrene
mol wt 65-115 kDa by GPC, powder (Coarse)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder (Coarse)
PM
65-115 kDa by GPC
contiene
<1% antioxidant as inhibitor
Viscosità
550 cP, 20 % in toluene, Brookfield(lit.)
Densità
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C=C.C=CC=C.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C4H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-3-4-2/h2-7H,1H2;3-4H,1-2H2
MTAZNLWOLGHBHU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3