Documenti
586935
Sigma-Aldrich
Benzyl-1-13C bromide
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
α-Bromotoluene-(phenyl-1-13C)
About This Item
Formula condensata:
13CC5H5CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
P. eboll.
198-199 °C (lit.)
Punto di fusione
-3--1 °C (lit.)
Densità
1.446 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
BrC[13c]1ccccc1
InChI
1S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i7+1
AGEZXYOZHKGVCM-CDYZYAPPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup