455059
Bisphenol A ethoxylate dimethacrylate
average Mn ~1,700, EO/phenol 15, contains 200 ppm MEHQ as inhibitor
Sinonimo/i:
2,2-Bis(4-methacryloxypolyethoxyphenyl)propane, Bisphenol A-ethylene oxide adduct dimethacrylate, Ethoxylated bisphenol A dimethacrylate
About This Item
Prodotti consigliati
PM
average Mn ~1,700
Livello qualitativo
contiene
200 ppm MEHQ as inhibitor
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Composizione
EO/phenol, 15
Indice di rifrazione
n20/D 1.493
Densità
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCCO.OC(=O)C=C.CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H16O2.C3H4O2.C2H6O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;1-2-3(4)5;3-1-2-4/h3-10,16-17H,1-2H3;2H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
HGARWRTUWINPJC-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
With dentists placing nearly 100 million dental fillings into patients′ teeth annually in the U.S. alone, polymeric composite restoratives account for a very large share of the biomaterials market.