Documenti
588032
Sigma-Aldrich
Dibenzothiophene-d8
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12D8S
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
solid
P. eboll.
323-333 °C
Punto di fusione
97-100 °C
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(sc3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c23)c1[2H]
InChI
1S/C12H8S/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
IYYZUPMFVPLQIF-PGRXLJNUSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Badreddine Barhoumi et al.
Marine environmental research, 101, 184-195 (2014-08-12)
In this study, biological responses and contaminant levels in biological tissues were investigated in grass goby fish specimens (Zosterisessor ophiocephalus) collected from five stations in a moderately polluted ecosystem, namely the Bizerte lagoon on the north coast of Tunisia. The