467227
2-Ethynylanisole
97%
Sinonimo/i:
1-Ethynyl-2-methoxybenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5720 (lit.)
P. eboll.
197 °C (lit.)
Densità
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccccc1C#C
InChI
1S/C9H8O/c1-3-8-6-4-5-7-9(8)10-2/h1,4-7H,2H3
UFOVULIWACVAAC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
196.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91.1 °C - closed cup