Documenti fondamentali
E49207
Sigma-Aldrich
2-Ethylthiophene
97%
Scegli un formato
25 G
CHF 191.00
CHF 191.00
Spedizione prevista il20 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 191.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8S
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.19
Beilstein:
105402
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 191.00
Spedizione prevista il20 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.513 (lit.)
P. ebollizione
132-134 °C (lit.)
Densità
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCc1cccs1
InChI
1S/C6H8S/c1-2-6-4-3-5-7-6/h3-5H,2H2,1H3
JCCCMAAJYSNBPR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
85.3 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
29.6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Thiophene ≥99%
Sigma-Aldrich
T31801
Thiophene