Documenti fondamentali
578754
Sigma-Aldrich
N-(4-Phenylboronic)succinamic acid
About This Item
Formula condensata:
(OH)2BC6H4NHCOCH2CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Punto di fusione
165-169 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amide
carboxylic acid
Stringa SMILE
OB(O)c1ccc(NC(=O)CCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H12BNO5/c13-9(5-6-10(14)15)12-8-3-1-7(2-4-8)11(16)17/h1-4,16-17H,5-6H2,(H,12,13)(H,14,15)
VYUCUZOJUHAJLU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Construction of combinatorial artificial receptor array (CARA)
  • Preparation of hydroxycoumarins and pyranocoumarins via Pechmann condensation and Pd-catalyzed Suzuki coupling as antitumor agents
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)