Documenti fondamentali
512168
Sigma-Aldrich
3-Furanylboronic acid
≥95.0%
Sinonimo/i:
3-Furanboronic acid
Scegli un formato
1 G
CHF 83.80
CHF 83.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 83.80
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H5BO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
111.89
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 83.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95.0%
Punto di fusione
139-144 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OB(O)c1ccoc1
InChI
1S/C4H5BO3/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3,6-7H
CYEFKCRAAGLNHW-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.