Documenti fondamentali
578193
Sigma-Aldrich
Poly[(methyl methacrylate)-co-(9-anthracenylmethyl methacrylate)]
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Composizione
chromophore, 20 mol %
Temp. transizione
Tg 103 °C (DSC)
Fluorescenza
λex 251 nm; λem 416 nm in chloroform
Descrizione generale
Fluorescent polymer.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)