Documenti fondamentali
577820
Sigma-Aldrich
Acrylamide-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
H2C=CH13CONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
tecniche
protein expression: suitable
P. ebollizione
125 °C/25 mmHg (lit.)
Punto di fusione
82-86 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
N[13C](=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i3+1
HRPVXLWXLXDGHG-LBPDFUHNSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)